Palladium (II) sulfate dihydraté 99 Metals basis
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 13444-98-9
Molecular Formula: O4PdS.2H2O
Formula Weight: 238.51 (202.48anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red to brown
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in cold water; decomposes in hot water
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011173
Formule:
O₄PdS·2H₂O Poids moléculaire: 238.51 g/mol Point de fusion: Déc. Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011173 Numéro CAS: 13444-98-9 EINECS: 236-957-8 UN: 3260 ADR: 8 III |