Imprimer
Oxyde de mésityle mélange d'isomères alpha et bêta 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Méthyl-3-pentén-2-one
125600010 125600025 125600100
ACRO125600010EA 114 EUR
ACRO125600010 ACRO125600025 ACRO125600100
Oxyde de mésityle mélange d'isomères alpha et bêta 99%
Oxyde de mésityle
Formule: C₆H₁₀O
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.854 g/cm³
Point éclair: 28 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008900
Numéro CAS: 141-79-7
EINECS: 205-502-5
UN: 1229
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
Density (20/4°C) 0.852 to 0.856 kg/l
GC 90 % alpha-Isomer
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nickel (Ni) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %