Carbonate de bis(pentafluorophényle) ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 59483-84-0
Molecular Formula: C13F10O3
Formula Weight: 394.12
Flash Point: 110°(230°F)
Melting Point: 47-50°
Beilstein Reference: 2029727
MDL No.: MFCD00368353
Formule:
C₁₃F₁₀O₃ Point de fusion: 47…50 °C Point éclair: 110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00368353 Numéro CAS: 59483-84-0 |