Acide 3-(3-méthylphényl)propionique 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acide 3-(m-tolyl)propionique
Purity: 96%
CAS No.: 3751-48-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Melting Point: 42-44°
MDL No.: MFCD00060326
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ Poids moléculaire: 164.2 g/mol Point de fusion: 42…44 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060326 Numéro CAS: 3751-48-2 |