Imprimer
Acide 3-(2-méthylphényl)propionique 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 3-(o-tolyl)propionique
H34375.03 H34375.09
H34375.03EA 40.8 EUR
H34375.03 H34375.09
Acide 3-(2-méthylphényl)propionique 96%
Acide 3-(2-méthylphényl)propionique
Purity: 96% CAS No.: 22084-89-5 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 101-103° MDL No.: MFCD00079773
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164.2 g/mol
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079773
Numéro CAS: 22084-89-5