Imprimer
1,3-Diméthoxybenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Resorcinol dimethyl ether
A13380.22 A13380.36
A13380.22EA 35.1 EUR
A13380.22 A13380.36
1,3-Diméthoxybenzène ≥98%
1,3-Diméthoxybenzène
Purity: 98% CAS No.: 151-10-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5250 Odour: Characteristic Melting Point: -52° Boiling Point: 217-218° Beilstein Reference: 878582 MDL No.: MFCD00008384
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 217…218 °C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1,065
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008384
Numéro CAS: 151-10-0
EINECS: 205-783-4