Imprimer
Amidon soluble Potato
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amylodextrine
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 76.2 EUR
A11961.36 A11961.0E
Amidon soluble Potato
Amidon soluble
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Poids moléculaire: 162.14 g/mol
Point de fusion: 256…258 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Indice Merck: 14,8799