Imprimer

Magnésium sulfate heptahydraté

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PRLSMC313735.1000EA 42.9 EUR
PRLSMC313735.1000
Magnésium sulfate heptahydraté
Magnésium sulfate heptahydraté
Formule: MgSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 246,48 g/mol
Point de fusion: 1124 °C
Densité: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149785
Numéro CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Indice Merck: 13,05715

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR