Imprimer
Vératrole pour la synthèse
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08529.0250 8.08529.1000
8.08529.0250EA 52.4 EUR
8.08529.0250 8.08529.1000
Vératrole pour la synthèse
Vératrole
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 19…21 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008357
Numéro CAS: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Indice Merck: 12,10089
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 17.5 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 205 - 206 °C
Vapor Pressure 0.63 hPa (25 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.5346 (20 °C, 589 nm)
Density 1.085 g/cm3 (20 °C)