Ether monométhylique de l'hydroquinone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Mequinol, 4-Méthoxyphénol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₈O₂ Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa) Point de fusion: 55…57 °C Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002332 Numéro CAS: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 40 g/l (25 °C) |
Melting Point | 54 - 57 °C |
Molar Mass | 124.14 g/mol |
Boiling Point | 243 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (60 °C) |
Flash Point | 133 °C |
Density | 1.25 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.1 (30 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 445 °C |