Imprimer
Guaïacol zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Méthoxyphénol
MQ200
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
8.18339.0005EA 28 EUR
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
Guaïacol zS, Sigma-Aldrich®
Guaïacol
Formule: C₇H₈O₂
Poids moléculaire: 124.14 g/mol
Point d'ébullition: 205
Point de fusion: 28…32 °C
Densité: 1.1534 g/cm³ (0 °C)
Point éclair: 82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002185
Numéro CAS: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
UN: 2810
Indice Merck: 13,04568
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (30 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Density 1.13 g/cm3 (21 °C)
pH 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 750 °C