Imprimer
Récipients à pansements avec couvercle
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8620 8621 8622 8623 8624
BOCH8620EA 68.5 EUR
BOCH8620 BOCH8621 BOCH8622 BOCH8623 BOCH8624
Récipients à pansements avec couvercle
Pots Pots à usage général
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance