Imprimer
Capsules d'évaporation
Fournisseur: BOCHEM
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8042 8045 8040 8041
BOCH8042EA 82.4 EUR
BOCH8042 BOCH8045 BOCH8040 BOCH8041
Capsules d'évaporation
Plateaux/Récipients/Pots Capsules d'évaporation
Made of nickel 99,5 %.
  • Good chemical resistance
  • Very good temperatrure resistance
  • Easy to clean
Without spout.