Imprimer
2-Éthoxyphénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01917.0250 8.01917.9050
8.01917.0250EA 74.6 EUR
8.01917.0250 8.01917.9050
2-Éthoxyphénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2-Éthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₂
Point d'ébullition: 214…216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28…29 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 86 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002187
Numéro CAS: 94-71-3
EINECS: 202-358-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 9 g/l (30 °C)
Melting Point 24 - 28 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 214 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (45 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.5291 (25 °C, 589 nm)