Imprimer
Échantillonneurs de sols, GeoSampler
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5350-5003 5350-5006
BURK5350-5003EA 167 EUR
BURK5350-5003 BURK5350-5006
Échantillonneurs de sols, GeoSampler
Échantillonneurs Préleveurs de solides
GeoSampler est spécialement conçu pour l'échantillonnage des sols.
  • Graduations de profondeur, divisions de 10 cm
  • Avec ou sans repose-pied pour travailler plus facilement
Échantillonneur pour sols légers, prés et pelouses.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable