Imprimer
Agitateurs à tige électroniques
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F201A0150 F201A0152 F201A0151 F201A0155 F201A0156 F201A0157 SA201A0155 SA201A0151
441-0345EA 1210 EUR
441-0345 441-0347 441-0346 441-0348 441-0349 441-0350 441-0413 441-0474
Agitateurs à tige électroniques
Agitateurs Agitateurs à tige
Gamme d'agitateurs à tige avec réglage électronique, équipés de systèmes de sécurité avancés.
  • D'une conception compacte, ergonomique et facile d'utilisation, les unités sont légères, fiables et silencieuses
  • Le démarrage progressif empêche les liquides de sortir du récipient
  • Le moteur commandé par microprocesseur assure une vitesse constante, même lorsque la viscosité du liquide change (à l'exception des modèles ES)
  • Les modèles BS, PW, DLS, LH et DLH sont dotés d'un dispositif de serrage de sécurité sans clé, pour une utilisation plus sûre
  • Les modèles DLS et DLH sont équipés de deux écrans numériques affichant simultanément la vitesse définie et réelle
Agitateur à tige ES compact pour des applications d'agitation de liquides simples, vitesses faible et moyenne (max 1000 mPas). Adapté pour des volumes allant jusqu'à 15 l, avec réglage de la vitesse entre 50 et 1300 min-1. Système de sécurité permettant d'éviter la surchauffe de l'instrument.
Agitateur à tige LS puissant permettant d'agiter des liquides à viscosité moyenne et haute (max 25 000 mPas). Adapté pour des volumes allant jusqu'à 25 l, avec réglage de la vitesse entre 50 et 2000 min-1. L'unité peut être utilisée en continu.
Agitateur à tige PW puissant permettant d'agiter des liquides à haute viscosité (max 100 000 mPas). Adapté pour des volumes allant jusqu'à 70 l, avec réglage de la vitesse entre 20 et 1200 min-1. L'unité peut être utilisée en continu.
Agitateur à tige DLS permettant d'agiter des liquides à viscosité moyenne (max 25 000 mPas). Présélection de la vitesse entre 50 et 2000 min-1. Un système de sécurité protège l'unité contre les surcharges en cas de défaillances et d'enrayage du moteur.
Les modèles LH et DLH se caractérisent par un couple de rotation robuste qui permet d'agiter des liquides à viscosité élevée (max 50 000 mPas). Présélection de la vitesse entre 50 à 2000 min-1. Un système de sécurité protège l'unité contre les surcharges en cas de défaillances et d'enrayage du moteur.
Informations de commande: Fournis sans outils d'agitation (à commander séparément).