Imprimer
Thermoréacteurs (systèmes de digestion) série ECO
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F10100120 F10100126 F101A0125 F101A0127
701-0212EA 1030 EUR
701-0212 701-0215 VELPF101A0125 VELPF101A0127
Thermoréacteurs (systèmes de digestion) série ECO
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
Une série de thermoréacteurs destinés à la digestion des échantillons pour un large éventail d'analyses, notamment la DCO, les métaux lourds et les éléments non métallique. L'ECO 6 offre la possibilité d'utiliser un adaptateur en option* pour chaque position afin de prélever trois tubes de 16 mm de Ø.
  • Tous les modèles peuvent être réglés pour chauffer en continu
  • Simples, fiables et d'utilisation sécurisée
  • Un signal sonore retentit à la fin du cycle prédéfini avec arrêt automatique