Imprimer
Échantillonneurs, PharmaPicker
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5346-1000 5346-0010 5346-2000
BURK5346-1000EA 644 EUR
BURK5346-1000 312-0102 BURK5346-2000
Échantillonneurs, PharmaPicker
Échantillonneurs Préleveurs de solides
PharmaPicker is designed for sampling very small quantities of highly potent or active powders for analysis. The smallest sample quantities can be collected with the PharmaPicker.
  • Disponible séparément ou dans un kit PharmaPicker dans une mallette de transport pratique
  • Acier inoxydable
  • Poli par électrolyse
Informations de livraison: Coffret complet PharmaPicker contenant : coupelles dans les deux tailles, tige d'extension de 50 cm et 100 cm, manche, pointes (autres volumes d'échantillon sur demande), mallette de transport.