4-Nitrophénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
Purity: 99%
CAS No.: 100-02-7
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Flash Point: 169°(336°F)
Melting Point: 110-115°
Boiling Point: 279° dec.
Solubility: Freely soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 1281877
Merck Reference: 14,6621
UN No.: 1663
MDL No.: MFCD00007331
Formule:
C₆H₅NO₃ Point d'ébullition: 279 °C (déc.) Point de fusion: 110…115 °C Densité: 1,480 Point éclair: 169 °C (336 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007331 Numéro CAS: 100-02-7 EINECS: 202-811-7 UN: 1663 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6621 |