Imprimer
Media bottles, safety-coated, Lab 45™, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
219940 219939 W219937
WHEA219940EA 357 EUR
WHEA219940 WHEA219939 WHEAW219937
Media bottles, safety-coated, Lab 45™, WHEATON®
Flacons Flacons pour milieux de culture
Borosilicate glass, calr, Plastisol coated.
  • White 45 mm polypropylene screw cap attached
  • Pour ring eliminates drips
  • Autoclavable
  • Color coded caps available separately