4-Nitrophénol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
Formule:
C₆H₅NO₃ Point d'ébullition: 279 °C (760 mmHg) Point de fusion: >112 °C Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007331 Numéro CAS: 100-02-7 EINECS: 202-811-7 UN: 1663 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,06654 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 115 °C |
GC | ≥98.5 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 to ≤104.0 % |