Imprimer
2-Nitrophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12333.0B A12333.0I A12333.30
A12333.0BEA 108 EUR
A12333.0B A12333.0I A12333.30
2-Nitrophénol ≥98%
2-Nitrophénol
Purity: 98% CAS No.: 88-75-5 Molecular Formula: C6H5NO3 Formula Weight: 139.11 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 214-216° Beilstein Reference: 775403 Merck Reference: 14,6620 UN No.: 1663 MDL No.: MFCD00011688
Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 214…216 °C
Point de fusion: 44…48 °C
Densité: 1,26
Point éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011688
Numéro CAS: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
UN: 1663
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,6620