4-Nitroanisole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 100-17-4
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 130°(266°F)
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1865361
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 3458
MDL No.: MFCD00007327
Formule:
C₇H₇NO₃ Point d'ébullition: 260 °C Point de fusion: 50…54 °C Densité: 1,233 Point éclair: 130 °C (266 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007327 Numéro CAS: 100-17-4 EINECS: 202-825-3 UN: 3458 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6585 |