3-Nitrophénol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
m-Nitrophenol
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₅NO₃ Poids moléculaire: 139.11 g/mol Point d'ébullition: 271 Point de fusion: 94…95 °C Densité: 1.485 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >100 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007240 Numéro CAS: 554-84-7 EINECS: 209-073-5 UN: 1663 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,06652 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 95 - 98 °C |
Molar Mass | 139.11 g/mol |
Bulk Density | 640 kg/m3 |
Boiling Point | 194 °C (93 hPa) |
Flash Point |
|
Density | 1.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.6 - 8.6 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 400 °C |
Synonyms | m-Nitrophenol |
Hill Formula | C6H5NO3 |
Chemical Formula | O2NC6H4OH |