Imprimer
VWR®, Pointes à filtre
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
732-0540EA 120 EUR
732-0540 732-0542 732-0536 732-0534 732-0559 732-0571 732-1100 732-1101
VWR®, Pointes à filtre
Pointes de pipettes
Tous les embouts sont fabriqués en PP de haute qualité, 100 % pur et vierge de qualité médicale. Fabriqués dans des moules de la plus haute qualité, ces embouts peuvent être utilisés chaque fois que le travail exige une norme plus élevée. Tous les produits sont testés pour la contamination par les endotoxines (pyrogènes) et certifiés selon les résultats USP. Les résines sont pré-testées pour la contamination par le métal Les certificats sont enregistrés sur fichier par numéro de lot pour tous les résultats de tests
  • Un joint plus large garantit que les pointes se scellent facilement et uniformément sans fuite, sur les anciennes comme sur les nouvelles pipettes
  • Garanti sans ADN humain détectable, DNase/RNase, ATP, endotoxines et métaux lourds