Imprimer
3-Nitrophénol 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): m-Nitrophenol
172300100 172300500 172302500
ACRO172300100EA 66.6 EUR
ACRO172300100 ACRO172300500 ACRO172302500
3-Nitrophénol 99%
3-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
Poids moléculaire: 139.11 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (70 mmHg)
Point de fusion: 94…98 °C
Densité: 1.49 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007240
Numéro CAS: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
UN: 1663
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,06652
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %