Imprimer
VWR®, Pointes de pipette, système de recharge
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
613-1087EA 0 EUR
613-1087 613-1093
VWR®, Pointes de pipette, système de recharge
Pointes de pipettes
Transparent PP, sterile or non sterile, autoclavable.
  • Les pointes non stériles sont exemptes d'ADN, de DNase et de RNase ; Les pointes stérilisées par faisceau électronique sont exemptes d'ADN, de DNase et de RNase, de pyrogènes, d'inhibiteurs de PCR et d'endotoxines
  • Les racks robustes et traçables sont faciles à saisir grâce à leurs clips ergonomiques
  • Des boîtes de recharge comprenant des racks ou des boîtes de recharge vides sont également disponibles et disposent d'un loquet de verrouillage pour une ouverture et une fermeture d'une seule main, d'un couvercle réversible avec rebord, d'un raccord affleurant et d'un clip pour stabiliser les racks
Attention: SC: Pipette monocanal/MC: Pipette multicanaux
Pour plus d'informations sur la compatibilité,, veuillez contacter le service clientèle Avantor.