Imprimer
Bains à ultrasons, numérique, série XUB
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
XUB5 XUB25 XUB12 XUB18
142-0149EA 3070 EUR
142-0149 142-0148 142-0124 142-0147
Bains à ultrasons, numérique, série XUB
Bains à ultrasons
La gamme de bains à ultrasons à contrôle numérique pour paillasse XUB offrent une performance continue et fiable dans une grande variété d'environnements tels que les laboratoires, les secteurs scientifiques et les soins de santé. Ces bains intègrent la technologie de saut de fréquence (Frequency LEAP technology) afin de garantir des niveaux uniformes d'activité ultrasonique tout au long du liquide et offrent une meilleure performance pour un traitement aux ultrasons plus précis.
  • La technologie de saut de fréquence fournit une activité ultrasonique plus
En savoir plus