2-Nitroanisole ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 91-23-6
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 272-273°
Beilstein Reference: 1868032
Merck Reference: 14,6585
UN No.: 2730
MDL No.: MFCD00007096
Formule:
C₇H₇NO₃ Point d'ébullition: 272…273 °C Point de fusion: 9…10 °C Densité: 1,254 Point éclair: 142 °C (287 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007096 Numéro CAS: 91-23-6 EINECS: 202-052-1 UN: 2730 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6585 |