Étalonnage Étalons UV/Vis
Marques : HELLMATotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les étalons d'étalonnage Hellma® sont conformes à toutes les normes et réglementations en vigueur et offrent ainsi la meilleure qualité pour le réétalonnage de votre spectromètre.
Certificat d'étalonnage DAkkS*
- Tous les kits incluent la référence pertinente
- Traçabilité NIST ou PTB
- Économie de ressources et durabilité
- Conformité
Hauteur centrale : 8,5 - 20 mm
Dimensions extérieures (L×P×H) : 12,5×12,5×48,5
Les étalons d'étalonnage Hellma® sont 100 % fabriqués en Allemagne.
Conformité : Les étalons d'étalonnage Hellma® sont conformes aux spécifications des systèmes de gestion de la qualité et des pharmacopées (par exemple, Ph. Eur. et USP) pour les exigences de qualité les plus élevées et la comparabilité internationale des résultats de mesure.
Traçabilité : Tous les résultats de mesure des étalons Hellma® peuvent être retracés jusqu’aux étalons mesurés par le NIST (Institut national des normes et de la technologie pour la précision photométrique) ou le PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt für die Wellenlängengenauigkeit).
Préservé aux ressources et durable : Les étalons d'étalonnage Hellma® peuvent être facilement réutilisés pendant des années et restent utilisables longtemps. La préparation et la production répétitives et chronophages des solutions d'étalonnage sont évitées, ce qui préserve les ressources, l'environnement et le budget. Une alternative durable et respectueuse de l'environnement.
Certifications:
NIST SRM 1930, Pharmacopée européenne, USP 857. Certificat d’étalonnage DAkkS*. Les étalons Hellma® sont fabriqués dans le laboratoire d’étalonnage Hellma Analytics, accrédité par le DAkkS* selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025, et sont livrés avec un certificat d’étalonnage DAkkS*.*) Remarque : laboratoire d’étalonnage accrédité par le DAkkS selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025. L'accréditation est valable uniquement pour le domaine d'accréditation indiqué dans l'annexe D-K-18752-01-00.
Informations de commande:
Garantie 30 ans. Nous avons confiance en notre qualité et vous pouvez compter sur des résultats de mesure fiables. En effectuant un réétalonnage régulier, au moins tous les deux ans, dans le laboratoire d'étalonnage Hellma Analytics, vous bénéficiez d'une garantie fabricant de 30 ans sur tous les étalons d'étalonnage Hellma®.