Imprimer
Nitrobenzène, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
06084-1ML-F 06084-5ML-F
06084-1ML-FEA 39.6 EUR
06084-1ML-F 06084-5ML-F
Nitrobenzène, Supelco®
Nitrobenzène
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 210,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5,7 °C
Densité: 1,2037 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,06621
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8aa85a398833ac71f039039607b0f966209055c&vid=41684d31c0839075353f470379903cf0e8890f8b&prid=web&clid=SAPDAM