Imprimer
Nitrobenzène 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
128420010 128420025 128420100
ACRO128420010EA 80.4 EUR
ACRO128420010 ACRO128420025 ACRO128420100
Nitrobenzène 99%, très pur
Nitrobenzène
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 210…211 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 5…6 °C
Densité: 1,205 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007043
Numéro CAS: 98-95-3
EINECS: 202-716-0
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,06621
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.15 %
GC ≥98.5 %