N-Méthyl-2-nitroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 612-28-2
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Flash Point:
Formule:
C₇H₈N₂O₂ Point d'ébullition: 158 °C (18 mmHg) Point de fusion: 33…36 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007090 Numéro CAS: 612-28-2 EINECS: 210-303-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |