Imprimer
N-Méthylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.06096.0100 8.06096.1000 8.06096.9025
8.06096.0100EA 30.5 EUR
8.06096.0100 8.06096.1000 8.06096.9025
N-Méthylaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
N-Méthylaniline
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 196,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008283
Numéro CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,06098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5.62 g/l (25 °C)
Melting Point -57 °C
Molar Mass 107.16 g/mol
Boiling Point 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.5704 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7.6 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C