Imprimer
N-Méthylaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L13873.22 L13873.36 L13873.0E L13873.PG
L13873.22EA 32.6 EUR
L13873.22 L13873.36 L13873.0E L13873.PG
N-Méthylaniline ≥98%
N-Méthylaniline
Purity: 98% CAS No.: 100-61-8 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.5710 Melting Point: -57° Boiling Point: 194-197° Beilstein Reference: 741982 Merck Reference: 14,6019 UN No.: 2294 MDL No.: MFCD00008283
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 194…197 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0,989
Point éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008283
Numéro CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
UN: 2294
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 14,6019