N-Méthylaniline 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₉N Point d'ébullition: 195 °C (760 mmHg) Point de fusion: –57 °C Densité: 0,987 g/cm³ Point éclair: 86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008283 Numéro CAS: 100-61-8 EINECS: 202-870-9 UN: 2294 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,06098 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5685 to 1.5725 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.003 % |
Carbonyl compounds | ≤0.01 % (as formaldehyde) |
Titrable acid | ≤0.001 meq/g |