N-Éthylaniline 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₁N Point d'ébullition: 204,7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –63 °C Densité: 0,963 g/cm³ Point éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009025 Numéro CAS: 103-69-5 EINECS: 203-135-5 UN: 2272 ADR: 6.1,III Indice Merck: 13,03800 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5530 to 1.5560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤0.001 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |