Imprimer
3,4-Diméthoxyaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13548.18 A13548.09 A13548.30
A13548.18EA 182 EUR
A13548.18 A13548.09 A13548.30
3,4-Diméthoxyaniline ≥98%
3,4-Diméthoxyaniline
Purity: 98+% CAS No.: 6315-89-5 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 174-176°/22mm Beilstein Reference: 743399 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008394
Formule: C₈H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 174…176 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 86…89 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008394
Numéro CAS: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III