2,4-Dinitroaniline 99% (poids sec) humidifié avec environ 15% d'eau
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
humidifié
Purity: 99%
CAS No.: 97-02-9
Molecular Formula: C6H5N3O4
Formula Weight: 183.12
Flash Point: 224°(435°F)
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 982999
Merck Reference: 14,3270
UN No.: 1596
MDL No.: MFCD00007151
Formule:
C₆H₅N₃O₄ Point d'ébullition: 401 °C (1013 hPa) Point de fusion: 176…180 °C Densité: 1,61 Point éclair: 224 °C (435 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007151 Numéro CAS: 97-02-9 EINECS: 202-553-5 UN: 1596 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,3270 |