Imprimer
Système de coloration, StainTray™ M918
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M918-1 M918-2 M919-1 M919-2
631-1920EA 329 EUR
631-1920 631-1921 720-1687 720-1688
Système de coloration, StainTray™ M918
Boîtes de coloration
StainTray™ M918 offers a user friendly approach to immunohistochemistry staining.
Ces systèmes permettent une approche conviviale de la coloration immunohistochimique. Non seulement ils sont adaptés à la coloration standard mais ils sont également parfaits pour les laboratoires d'hématologie, de cytologie et de microbiologie.