4-Nitroaniline 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Nitroaniline, pNA
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Point d'ébullition: 332 °C (760 mmHg) Point de fusion: 146…151 °C Densité: 1,24 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 199 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007858 Numéro CAS: 100-01-6 EINECS: 202-810-1 UN: 1661 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,06681 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 147 to 151 °C |
GC | ≥98.5 % |