Imprimer
Aniline, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aminobenzène, Phénylamine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
51788-1ML-F 51788-5ML-F
51788-1ML-FEA 50 EUR
51788-1ML-F 51788-5ML-F
Aniline, Supelco®
Aniline
Formule: C₆H₅NH₂
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6,2 °C
Densité: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60e53ae52c1bcb9d16ce9edd1bbdfc66d168aea&vid=d8362e74bf6d8beaad46bf7a66bdc775166e2638&prid=web&clid=SAPDAM