Imprimer
Cassettes à biopsie en distributeurs QuickLoad™, Swingsette™, M518SL
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M518-10SL M518-11SL M518-12SL M518-2SL M518-3SL M518-4SL M518-5SL M518-6SL M518-7SL M518-8SL M518-9SL
720-1485EA 183 EUR
720-1485 720-1486 720-1487 720-1491 720-1492 720-1493 720-1494 720-1495 720-1496 720-1497 720-1498
Cassettes à biopsie en distributeurs QuickLoad™, Swingsette™, M518SL
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère acétal.
  • Moulées dans un polymère haute densité spécial, elles permettent de maintenir les échantillons immergés dans le liquide, en toute sécurité
  • Totalement résistantes à l'action chimique des solvants histologiques
  • Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié
  • Couvercle solidaire de la cassette par une charnière, le rendant amovible à volonté
Cdt: Chaque caisse contient 10 pochettes de 75 cassettes et 10 sacs contenant 75 couvercles.