Aniline ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Aminobenzène, Phénylamine
Purity: 99+%
CAS No.: 62-53-3
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5860
Melting Point: -6°
Boiling Point: 183-184°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 605631
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1547
MDL No.: MFCD00007629
Formule:
C₆H₅NH₂ Point d'ébullition: 183…184 °C Point de fusion: –6 °C Densité: 1,021 Point éclair: 70 °C (158 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007629 Numéro CAS: 62-53-3 EINECS: 200-539-3 UN: 1547 ADR: 6.1,II Indice Merck: 14,659 |