Imprimer
Échantillonneurs, siphon
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5387-0100 5387-0075 5387-0050
BURK5387-0100EA 34.6 EUR
BURK5387-0100 BURK5387-0075 BURK5387-0050
Échantillonneurs, siphon
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Disposable plunging samplers acting like siphons.
  • Transparente
  • Le contenu est clairement visible
  • Le PE offre une surface qui résiste aux échantillons adhérents, réduisant ainsi la rétention d'échantillons dans l'échantillonneur
If strongly adhesive liquids are sampled, it is easier to dispose of the sampler than to carry out a complicated cleaning process.