Imprimer
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L00401.06 L00401.14
L00401.06EA 33.1 EUR
L00401.06 L00401.14
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline ≥98%
N,N-Diméthyl-3-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 619-31-8 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 57-60° Beilstein Reference: 1841745 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007236
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Point d'ébullition: 280…285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57…60 °C
Densité: 1,313 g/cm³ (17 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007236
Numéro CAS: 619-31-8
EINECS: 210-590-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III