Imprimer
Cassettes à biopsie en tours QuickLoad™, Micromesh™, M507T
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M507-8T M507-9T M507-4T M507-10T M507-11T M507-12T M507-2T M507-3T M507-5T M507-6T M507-7T
720-1419EA 826 EUR
720-1419 720-1420 720-1689 720-1411 720-1412 720-1413 720-1414 720-1415 720-1416 720-1417 720-1418
Cassettes à biopsie en tours QuickLoad™, Micromesh™, M507T
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère d'acétal.
  • Le tapis de biopsie n'est pas nécessaire
  • Large compartiment carré de 27 mm² adapté aux prélèvement à l'aiguille fine
  • Nombreuses ouvertures (1676 de 0,38 mm²) favorisant le transfert de fluides
  • Couvercle intégré
  • Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d'identification
Cdt: Les cassettes sont conditionnées par pile de 40. Chaque caisse contient 50 piles soit un total de 2000 cassettes.