Imprimer
Cassettes pour biopsie en tours QuickLoad™, Unisette™, M506T
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M506-10T M506-11T M506-12T M506-2T M506-3T M506-4T M506-5T M506-6T M506-7T M506-8T M506-9T
720-1400EA 246 EUR
720-1400 720-1401 720-1402 720-1403 720-1404 720-1405 720-1406 720-1407 720-1408 720-1409 720-1410
Cassettes pour biopsie en tours QuickLoad™, Unisette™, M506T
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Moulées dans un acétal polymère haute densité spécial, ces cassettes permettent de maintenir les échantillons immergés dans le liquide, en toute sécurité.
  • Grâce à un verrou à clip et à un verrou de charnière, la base et le couvercle ne se séparent pas prématurément et l'opérateur peut travailler d'une seule main
  • De grandes zones d'étiquetage sont situées sur les deux côtés des cassettes
  • Disponibles en plusieurs couleurs
Elles sont également totalement résistantes à l'action chimique des solvants histologiques. Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié. Grâce au couvercle intégré monobloc, l'utilisation de couvercles en acier indépendants est inutile Les couvercles peuvent être ouverts et fermés à volonté et se reverrouillent toujours sans risque de perte d'échantillons. Zone inscriptible antérieure inclinée à un angle de 35°. Identique à la série M505, la série M506 a cependant été spécialement conçue pour maintenir les échantillons de biopsie pendant le processus d'inclusion.
Cdt: 40×25 tours pour un total de 1000 cassettes.