N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₁₀N₂O Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa) Point de fusion: 87 °C Densité: 1,145 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002063 Numéro CAS: 138-89-6 EINECS: 205-343-1 UN: 1369 ADR: 4.2,II Indice Merck: 12,06736 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 84 - 87 °C |
Molar Mass | 150.18 g/mol |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |