N,N-Diméthyl-4-nitrosoaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 138-89-6
Molecular Formula: C8H10N2O
Formula Weight: 150.18
Melting Point: 84-87°
Beilstein Reference: 607293
Merck Reference: 14,6638
UN No.: 1369
MDL No.: MFCD00002063
Formule:
C₈H₁₀N₂O Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa) Point de fusion: 84…87 °C Densité: 1,150 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002063 Numéro CAS: 138-89-6 EINECS: 205-343-1 UN: 1369 ADR: 4.2,II Indice Merck: 14,6638 |